Learn More
SOD3/EC-SOD Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-38493-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18660666
  • 369.00€ / 25µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
SOD3/EC-SOD Polyclonal specifically detects SOD3/EC-SOD in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
SOD3/EC-SOD
Polyclonal
Western Blot 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
P08294
SOD3
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: WTGEDSAEPNSDSAEWIRDMYAKVTEIWQEVMQRRDDDGTLHAACQVQPSATLDAAQPRVTGVVLFRQLAPRAKLDAFFALEGFPTEPNSSSRAIHVHQFG
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
EC-SODEC 1.15.1.1, extracellular superoxide dismutase [Cu-Zn], MGC20077, superoxide dismutase 3, extracellular
Rabbit
Affinity Purified
RUO
6649
Human
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.