Learn More
SNX3 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen SNX3
Clone 2B5B7
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30237047
View Documents
Proteintech
68292-1-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
View alternative products
Save Up to 
»
30235867
View Documents
Proteintech
68292-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The SNX3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SNX3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SNX3 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
SNX3
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
8724
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2B5B7
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
Grd19; MCOPS8; MGC17570; SDP3
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt