Learn More
Abnova™ SNAP23 Recombinant Protein
Product Code. p-3722133
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
Product Code. 16192872
Brand: Abnova™ H00008773P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifications
Accession Number AAH00148
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gene ID (Entrez) 8773
Molecular Weight (g/mol) 48.9
Name SNAP23 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH Range 8
Preparation Method In vitro wheat germ expression system
Purification Method Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MDNLSSEEIQQRAHQITDESLESTRRILGLAIESQDAGTKTITMLDEQKEQLNRIEEGLDQINKDMRETEKTLTELNKCCGLCVCPCNRTKNFESGKAYKTTWGDGGENSPCNVVSKQPGPVTNGQLQQPTTGAASGGYIKRITNDAREDEMEENLTQVGSILGNLKDMALNIGNEIDAQNPQIKRITDKADTNRDRIDIANARAKKLIDS
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias HsT17016/SNAP23A/SNAP23B
Common Name SNAP23
Gene Symbol SNAP23
Cross Reactivity Human
Species Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • SNAP23 (Human) Recombinant Protein (P01)
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Mention de danger
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Conseils de prudence
  • P102-Keep out of reach of children.
  • P103-Read label before use.
  • P233-Keep container tightly closed.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P404-Store in a closed container.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contains : reduced glutathione,tris-HCl
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis