Learn More
SMOX Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-55775
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SMOX Polyclonal specifically detects SMOX in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| SMOX | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml | |
| C20orf16, chromosome 20 open reading frame 16, EC 1.5.3.16, flavin containing amine oxidase, flavin-containing spermine oxidase, FLJ20746, MGC1010, PAO, PAO-1, PAOh1, Polyamine oxidase 1, putative cyclin G1 interacting protein, SMOdJ779E11.1, spermine oxidase | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 54498 | |
| Human | |
| IgG |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| SMOX | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:HDKPVNAESQNSVGVFTREEVRNRIRNDPDDPEATKRLKLAMIQQYLKVESCESSSHSMDEVSLSAFGEWTEIPGAHHIIPSGFMRVVE | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur