Learn More
SMCHD1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-38399-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30232048
  • 190.00€ / 20µL
Description
SMCHD1 Polyclonal antibody specifically detects SMCHD1 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SMCHD1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100
DKFZp686O0631, KIAA0650, structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain containing 1, structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain-containing protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1756-2005 of human SMCHD1 (NP_056110.2).,, Sequence:, TTDAARRIYDETQGRQQVLPLDSIYKKTLPDWKRSLPHFRNGKLYFKPIGDPVFARDLLTFPDNVEHCETVFGMLLGDTIILDNLDAANHYRKEVVKITHCPTLLTRDGDRIRSNGKFGGLQNKAPPMDKLRGMVFGAPVPKQCLILGEQIDLLQQYRSAVCKLDSVNKDLNSQLEYLRTPDMRKKKQELDEHEKNLKLIEEKLGMTPIRKCNDSLRHSPKVETTDCPVPPKRMRREATRQNRIITKTDV
20 μL
Protein Kinase
23347
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
Product Suggestions
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado