Learn More
Smad5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-33381-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30229818
  • 213.00€ / 20µL
Description
Smad5 Monoclonal antibody specifically detects Smad5 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Smad5
Monoclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
hSmad5, JV5-1DKFZp781O1323, MAD homolog 5, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 5 (Drosophila), MADH5mothers against decapentaplegic homolog 5, mothers against decapentaplegic homolog 5, mothers against decapentaplegic, drosophila, homolog of, 5, Mothers against DPP homolog 5, SMA- and MAD-related protein 5, SMAD 5, SMAD family member 5DKFZp781C1895, SMAD, mothers against DPP homolog 5, SMAD, mothers against DPP homolog 5 (Drosophila), Smad5
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 186-260 of human Smad5 (NP_005894.3).,, Sequence:, PLSPNSPYPPSPASSTYPNSPASSGPGSPFQLPADTPPPAYMPPDDQMGQDNSQPMDTSNNMIPQIMPSISSRDV
20 μL
Phospho Specific, Signal Transduction
4090
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.