missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC6A19 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 27575-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The SLC6A19 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC6A19. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SLC6A19 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spezifikation
| SLC6A19 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 340024 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| 650 μg/mL | |
| B0AT1; FLJ20680; FLJ34635; HND | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| 71 kDa | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur