Learn More
SLC22A12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-97265-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SLC22A12 Polyclonal antibody specifically detects SLC22A12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| SLC22A12 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500 | |
| OATL4, Organic anion transporter 4-like protein, Renal-specific transporter, RSTmember 12, solute carrier family 22 (organic anion/urate transporter), member 12, URAT1, URAT1Urate anion exchanger 1, urate transporter 1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC22A12 fragment. | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 116085 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur