Learn More
Invitrogen™ SIRPB1 Monoclonal Antibody (308908)
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA561098
Codice prodotto. 30535929
  • 441.00€ / 100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
SIRP beta 1 is a type I transmembrane protein belonging to the SIRP family within the Ig superfamily. Members of this family are characterized by an extracellular region containing a V-set Ig domain with a J-like sequence and two C1-set Ig domains. Unlike SIRP alpha that has cytoplasmic ITIM domains, SIRP beta 1 possesses positively charged residues that allow association with ITAM motif-containing adaptor molecules. SIRP beta 1 is expressed on cells of monocyte, macrophage or dendritic lineages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
SIRPB1
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
O00241
SIRPB1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SIRPB1/CD172b, Gly26-Ala369 (Arg53His and Ala363Pro).
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
308908
Unconjugated
SIRPB1
9930027N05Rik; CD172 antigen-like family member B; CD172b; CD172b antigen; DKFZp686A05192; signal regulatory protein beta 1; signal-regulatory protein beta 1; signal-regulatory protein beta 1A; signal-regulatory protein beta-1; Signal-regulatory protein beta-1 isoform 3; SIRP BETA 1; SIRP beta 1 cell surface protein; Sirpb; SIRPB1; Sirpb1a; SIRP-beta; SIRP-beta B; SIRP-BETA-1; SIRP-beta-1 isoform 3
Mouse
Protein A/G
RUO
10326
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato