Learn More
Silver perchlorate monohydrate, 99.9% (metals basis)
Code produit 11391718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11391718 50 g 50g
11321728 2 g 2g
11301728 10 g 10g
11311728 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11391718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011624.18
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14242-05-8 | AgClO4 | 207.31 g/mol
Silver perchlorate can be used in the manufacturing of explosives. It is generally used as a source of silver ions during silver nanoparticles synthesis. It is used as a catalyst in organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14242-05-8
Molecular Formula AgClO4
Molecular Weight (g/mol) 207.31
MDL Number MFCD00149128
InChI Key YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver perchlorate hydrate, silver perchlorate monohydrate, silver perchlorite, silver perchloric acid, acmc-1brvv, ag.clo4.h2o, silver i perchlorate monohydrate, silver 1+ ion hydrate perchlorate, silver 1+ hydrate perchlorate
PubChem CID 15959344
IUPAC Name silver;perchlorate;hydrate
SMILES [Ag+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Melting Point 485°C (decomposition)
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 50 g
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Density 2.800 g/mL
UN Number UN1481
Merck Index 14,8523
Solubility Information Soluble in water and organic solvents.
Formula Weight 225.34 (207.32 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Silver perchlorate monohydrate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.