Learn More
Brand™ Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Class B Measuring Pipets
Product Code. 11883970 Shop All Brand Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Graduations:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolerance:
±0.008 mL
±0.010 mL
±0.015 mL
±0.05 mL
±0.08 mL
±0.15 mL
Color:
2 x Green
Black
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 6
Product Code. 11883970
Brand: Brand™ 27078
Only null left
Add to basket
Add to basket
Manufactured from AR-GLAS™ soda lime glass, this Class B Measuring Pipet is ideal in most research, scientific, and other laboratory environments.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda lime glass
  • Type 3, with zero value at the top
  • Amber stain marking
  • Class B
  • Compliant with DIN EN ISO 835 standards
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Includes enlarged suction tube for cotton plugs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Graduated Yes
Graduations 0.1 mL
Tolerance ±0.15 mL
Color Green
Volume (Metric) 20 mL
Length (Metric) 360 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt