Learn More
Signal sequence receptor delta Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
196.00€ - 468.00€
Specifications
Antigen Signal sequence receptor delta
Dilution Western Blot 1:200-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18696511
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-93752-0.02ml
0.02 mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18672651
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-93752-0.1ml
0.1 mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Signal sequence receptor delta Polyclonal antibody specifically detects Signal sequence receptor delta in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Signal sequence receptor delta
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
6748
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:200-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
signal sequence receptor, delta (translocon-associated protein delta), SSR-delta, translocon-associated protein delta, translocon-associated protein subunit delta, TRAP-delta, TRAPDSignal sequence receptor subunit delta
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-144 of human SSR4 (NP_006271.1). EACLEPQITPSYYTTSDAVISTETVFIVEISLTCKNRVQNMALYADVGGKQFPVTRGQDVGRYQVSWSLDHKSAHAGTYEVRFFDEESYSLLRKAQRNNEDISIIPPLFTVSVDHRGTWNG
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt