Learn More
Novus Biologicals™ Siglec-3/CD33 Antibody (vadastuximab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Specifications
Antigen Siglec-3/CD33
Clone vadastuximab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30044938
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28191-100ug
100 μg
326.00€
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
30046623
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28191-50ug
50 μg
213.00€
50µg
View alternative products
Save Up to 
»
30045108
Visa dokument
Novus Biologicals™
NBP3-28191-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Siglec-3/CD33 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifikationer
Specifikationer
Siglec-3/CD33
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Immunology
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67
Siglec-3/ CD33
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
vadastuximab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P20138
945
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.