Learn More
shootin-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-80753
 View more versions of this product
Product Code. 18438170
  • 684.00€ / 0.10mL
Description
shootin-1 Polyclonal antibody specifically detects shootin-1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
shootin-1
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL
DKFZp686A0439, KIAA1598, MGC40476, shootin1, shootin-1
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MNSSDEEKQLQLITSLKEQAIGEYEDLRAENQKTKEKCDKIRQERDEAVKKLEEFQKISHMVIEEVNFMQNHLEIEKTCRESAEALATKLNKEN
0.1 mL
Neuroscience
57698
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis