Learn More
Sheep anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody [Janelia Fluor 525], Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Spécification
Spécification
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 525 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Host Species | Sheep |
| Immunogen | Rabbit IgG whole molecule |
| Purification Method | Multi-step |
| Quantity | 0.5 mL |
| Regulatory Status | RUO |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?