missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sheep anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Product Code. 30232842 Shop All Bio Techne Products
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30232842 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30232842 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB7154APC
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen IgG (H+L)
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate APC
Formulation PBS
Host Species Sheep
Immunogen This Sheep anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against rabbit IgG-heavy and light chain.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Immunology
Primary or Secondary Secondary
Target Species Rabbit
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.