Learn More
Sheep anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Specifications
Specifikationer
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Host Species | Sheep |
| Immunogen | Human IgG whole molecule |
| Purification Method | Multi-step |
| Quantity | 0.5 mL |
| Regulatory Status | RUO |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?