missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sheep anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30232798 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30232798 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30232798 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB775PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen IgG (H+L)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate PE
Formulation PBS
Host Species Sheep
Immunogen This Sheep anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against bovine IgG-heavy and light chain.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Immunology
Primary or Secondary Secondary
Target Species Bovine
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.