missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sheep anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody [Janelia Fluor 525], Novus Biologicals™

Product Code. 31878537 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Packungsgröße:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
31878537 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31878537 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB775JF525

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 525
Formulation 50mM Sodium Borate
Host Species Sheep
Immunogen This Sheep anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against bovine IgG-heavy and light chain.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Secondary
Target Species Bovine
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.