Learn More
Sheep anti-Bovine IgA Heavy Chain Secondary Antibody [Janelia Fluor 525], Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
IgA Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgA Heavy Chain in Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifica
| Antigen | IgA Heavy Chain |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 525 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Host Species | Sheep |
| Immunogen | Bovine IgA |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Quantity | 1 mL |
| Regulatory Status | RUO |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?