Learn More
SH3GLB2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 68325-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 30236198
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    349.00€ / 150µL
    Save 61.00€
    14% Off
Description
The SH3GLB2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SH3GLB2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit antigen. The SH3GLB2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
SH3GLB2
Monoclonal
1000 μg/mL
KIAA1848; PP6569; PP9455
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit
47-50 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
4B1A10
Unconjugated
Mouse
Protein G purification
RUO
56904
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis