Learn More
SF3B3 Rabbit, anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 450.00€
Specifications
Antigen SF3B3
Concentration 1000 μg/mL
Applications Immunofluorescence
Conjugate CoraLite 594
Form Liquid
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18060296
View Documents
Proteintech
CL594-14577-100UL
100 μL
450.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18056875
View Documents
Proteintech
CL594-14577-20UL
20 μL
140.00€
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The SF3B3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SF3B3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SF3B3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Specifikationer
Specifikationer
SF3B3
Immunofluorescence
Liquid
Human, Mouse, Rat
KIAA0017, RSE1, SAP 130, SAP130, SF3b130, SF3B3, Splicing factor 3B subunit 3, STAF130
Primary
1000 μg/mL
CoraLite 594
Rabbit
23450
IgG
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.