Description
Serpin D1/Heparin Cofactor II Monoclonal specifically detects Serpin D1/Heparin Cofactor II in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Serpin D1/Heparin Cofactor II |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 008 |
| Conjugate | PerCP |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | HC2LS2, HCF2clade D (heparin cofactor), member 1, HC-II, Heparin cofactor II, HLS2HCII, leuserpin 2, Protease inhibitor leuserpin-2, Serpin D1, serpin peptidase inhibitor, clade D (heparin cofactor), member 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serpin D1/Heparin Cofactor II (Accession#: NP_000176.2; Met1-Ser499). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?