Learn More
Serpin B6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP1-86642-25ul
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18405441
  • 433.00€ / 25µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Serpin B6 Polyclonal specifically detects Serpin B6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Serpin B6
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
CAPMGC111370, Cytoplasmic antiproteinase, deafness, autosomal recessive 91, DFNB91, Peptidase inhibitor 6, PI-6, PI6MSTP057, Placental thrombin inhibitor, protease inhibitor 6 (placental thrombin inhibitor), PTIDKFZp686I04222, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 6, serpin B6, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 6, SPI3
Rabbit
Affinity Purified
RUO
5269
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
SERPINB6
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:FALNLLKTLGKDNSKNVFFSPMSMSCALAMVYMGAKGNTAAQMAQILSFNKSGGGGDIHQGFQSLLTEVNKTGTQYLLRMANRLFGEKSCDFLSSFRDSCQKFYQAEMEELDFISAVEKSRKHINTWVAEKTEGKIAELLSPGSV
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only