Learn More
Serpin A7/TBG Antibody (1C3H11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
217.00€ - 590.00€
Specifications
Antigen Serpin A7/TBG
Clone 1C3H11
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000
Applications Western Blot, ELISA
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18638605
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-37323-0.025ml
0.025 mL
217.00€
0.03mL
View alternative products
Save Up to 
»
18152719
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-37323
0.1 mL
590.00€
0.10mL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Serpin A7/TBG Monoclonal specifically detects Serpin A7/TBG in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spécification
Spécification
Serpin A7/TBG
1 mg/mL
Western Blot, ELISA
Unconjugated
RUO
PBS with 0.05% Sodium Azide
6906
Purified recombinant fragment of human SERPINA7 (AA: 168-302) expressed in E. Coli.
Primary
46.3 kDa
1C3H11
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000
Monoclonal
Mouse
Human
antitrypsin), member 7, FLJ17820, member 7, Serpin A7, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), T4-binding globulin, TBGclade A (alpha-1 antiproteinase, thyroxin-binding globulin, thyroxine-binding globulin
SERPINA7
IgG1
Affinity Purified
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis