Läs mer
Läs mer
Beskrivning
SERF2 Polyclonal specifically detects SERF2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | SERF2 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1.16 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:300, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:75, Immunohistochemistry-Paraffin 1:300 |
| Formulation | PBS and 30% Glycerol with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | P84101 |
| Gene Alias | 4F5rel, FAM2CFLJ38557,4F5REL, FLJ20431, FLJ37527, Gastric cancer-related protein VRG107, H4F5REL, HsT17089, MGC48826, Protein 4F5-related, small EDRK-rich factor 2 |
| Gene Symbols | SERF2 |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?