Learn More
Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
168.00€ - 507.00€
Specifications
Antigen Seasonal H1N1 Hemagglutinin
Concentration 1 mg/mL
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
18611676
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-41108-0.025mg
0.025 mg
168.00€
0.03mg
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18145968
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-41108
0.1 mg
507.00€
0.10mg
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Seasonal H1N1 Hemagglutinin Polyclonal specifically detects Seasonal H1N1 Hemagglutinin in Influenza A Virus H1N1, Virus samples. It is validated for ELISA.
Spécification
Spécification
Seasonal H1N1 Hemagglutinin
ELISA
Unconjugated
RUO
PBS with 0.02% Sodium Azide
Antibody was raised against a synthetic peptide from the Hemagglutinin protein. The peptide sequence is unique from the peptide sequence for product NBP2-41104, and NBP2-41106. This antibody is a cognate pair with product number NBP2-41109. The immunogen is located within amino acids 150 - 200 of Seasonal H1N1 Hemagglutinin. Amino Acid Squence: TGKNGLYPN
Primary
This antibody is specific for the seasonal H1N1 influenza Hemagglutinin and will not recognize the corresponding Hemagglutinin sequence from the swine-origin H1N1 influenza (A/California/14/2009 (H1N1)). Will not cross-react with peptide corresponding to the swine-origin H1N1 influenza Hemagglutinin.
1 mg/mL
Polyclonal
Rabbit
Influenza virus, Virus
Hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain
IgG
Affinity Purified
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis