missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCYL1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-94120-0.02ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SCYL1 Polyclonal antibody specifically detects SCYL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| SCYL1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000 | |
| Coated vesicle-associated kinase of 90 kDa, CVAK90, GKLPTelomerase transcriptional element-interacting factor, likely ortholog of mouse N-terminal kinase-like protein, MGC78454, NKTL, N-terminal kinase-like protein, NTKLN-terminal kinase-like, P105, SCY1-like 1 (S. cerevisiae), TAPKTeratoma-associated tyrosine kinase, TEIFSCY1-like protein 1, Telomerase regulation-associated protein, telomerase transcriptional elements-interacting factor, TRAPHT019 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 460-740 of human SCYL1 (NP_065731.3). SASTRHRVLTSAFSRATRDPFAPSRVAGVLGFAATHNLYSMNDCAQKILPVLCGLTVDPEKSVRDQAFKAIRSFLSKLESVSEDPTQLEEVEKDVHAASSPGMGGAAASWAGWAVTGVSSLTSKLIRSHPTTAPTETNIPQRPTPEGVPAPAPTPVPATPTTSGHWETQEEDKDTAEDSSTADRWDDEDWGSLEQEAESVLAQQDDWSTGGQVSRASQVSNSDHKSSKSPESDWSSWEAEGSWEQGWQEPSSQEPPPDGTRLASEYNWGGPESSDKGDPFA | |
| 0.02 mL | |
| Protein Kinase | |
| 57410 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur