Learn More
Berkshire International SatPax™ 670 Pre-wetted 55% Cellulose / 45% Polyester Non woven Cleanroom Wiper
Code produit. 18888956 Tous les produits Berkshire Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (English):
11 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Length (English)
18888956 11 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18888956 missing translation for 'mfr' Berkshire International missing translation for 'supplierNo' SPX67091112BPR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pre-wetted nonwoven cleanroom wipers made with a hydroentangled cellulose and polyester blend for cleanroom wiping.
  • Low extractables and fibre and particle counts
  • Smooth and durable with good wet strength
  • Reduces alcohol usage and preparation / handling costs
  • Reduces VOC emissions
  • Increases cleaning efficiency
  • Increases cleaning protocol consistency
  • Lot traceability
Spécification
Product Type Cleanroom Wiper
Length (English) 11 in.
Length (Metric) 28 cm
Width (English) 9 in.
Width (Metric) 23 cm
Material Polyester Cellulose
Autoclavable Not Autoclavable
Disposable Single-use
Ply 1-ply
Sterility Non-sterile
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Satpax 670 Cleanroom Presaturated Wipes, 25 per pack
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable liquid Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
  • EUH066-Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P403+P235-Store in a well-ventilated place. Keep cool.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.