Learn More
SATB2 Antibody (CL0319) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-52913C
Product Code. 30288209
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
SATB2 Monoclonal antibody specifically detects SATB2 in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SATB2
Monoclonal
DyLight 650
DNA-binding protein SATB2, FLJ32076, KIAA1034FLJ21474, MGC119474, MGC119477, SATB family member 2, SATB homeobox 2, Special AT-rich sequence-binding protein 2
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9UPW6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Signal Transduction
23314
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2a
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL0319
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado