Learn More
SARS-CoV-2 Spike Antibody - Delta Variant, B.1.617.2, India - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-12851
Código de producto. 18385875
  • 526.00€ / 0.10mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
SARS-CoV-2 Spike Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SARS-CoV-2 Spike
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
Rabbit
Affinity-purified
RUO
Primary
SARS-CoV-2
Purified
Western Blot, ELISA
1 mg/mL
Western Blot 1μg/mL, ELISA
2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein
Anti-SARS-CoV-2 Spike L452R (Delta Variant) antibody was raised against a peptide corresponding to 9 amino acids in the receptor binding domain of SARS-CoV-2 Delta variant (B.1.617.2) Spike protein. The immunogen is located within 430-480 amino acids of SARS-CoV-2 Delta variant (B.1.617.2) Spike protein.
0.1 mg
Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
43740568
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado