Learn More
SAMD9 Antibody (S09-5B4), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-19767-50ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18678013
  • 421.00€ / 50µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
SAMD9 Monoclonal antibody specifically detects SAMD9 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SAMD9
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
54809
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
S09-5B4
Unconjugated
DRIF1, NFTC, sterile alpha motif domain containing 9
A synthetic peptide of human SAMD9 (Uniprot # Q5K651)
50 μg
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado