Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifikationer
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3924099 |
| IUPAC Name | 3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamine;chloride |
| Formula Weight | 350.84g/mol |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 25 g |
| Chemical Name or Material | Safranin T |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?