Learn More
Descrizione
PDLIM7 Monoclonal antibody specifically detects PDLIM7 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigen | PDLIM7 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | S05-5A1 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Gene Alias | 1110003B01Rik, ENIGMAProtein enigma, LIM domain protein, LIM mineralization protein, LMP, LMP1, PDZ and LIM domain 7 (enigma), PDZ and LIM domain protein 7 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant protein of human PDLIM7 (Uniprot # Q9NR12) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?