Learn More
Beschreibung
S100A9 Monoclonal antibody specifically detects S100A9 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | S100A9 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | S100A9/1075 |
| Conjugate | Alexa Fluor 532 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CAGBMigration inhibitory factor-related protein 14, calgranulin B, calgranulin-B, Calprotectin L1H subunit, CFAGMRP-14,60B8AG, CGLB, L1AG, LIAG, MAC387, MIF, MRP14Leukocyte L1 complex heavy chain, NIF, P14, protein S100-A9, S100 calcium binding protein A9, S100 calcium binding protein A9 (calgranulin B), S100 calcium-binding protein A9, S100 calcium-binding protein A9 (calgranulin B) |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human S100A9 protein (Uniprot: P06702) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?