Learn More
S100A8 Antibody (CL11171) [FITC], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-07985F
Product Code. 30297797
  • 748.00€ / 0.10mL
Description
S100A8 Monoclonal antibody specifically detects S100A8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
S100A8
Monoclonal
FITC
60B8AG, CAGACP-10, calgranulin A, calgranulin-A, Calprotectin L1L subunit, CFAGL1Ag, CGLA, Cystic fibrosis antigen, Leukocyte L1 complex light chain, MA387, MIF, Migration inhibitory factor-related protein 8, MRP-8, MRP8S100 calcium binding protein A8 (calgranulin A), NIF, P8, protein S100-A8, S100 calcium binding protein A8, S100 calcium-binding protein A8, S100 calcium-binding protein A8 (calgranulin A), Urinary stone protein band A
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P05109, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cancer
6279
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL11171
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado