Description
S100A5 Monoclonal antibody specifically detects S100A5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | S100A5 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | S100A5/7472 |
| Conjugate | FITC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Protein S-100D, S100 calcium binding protein A5, S100 calcium-binding protein A5S100Dprotein S100-A5 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa1-92) of human S100A5 protein (exact sequence is proprietary) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?