Learn More
S100A4 Antibody (CL0239), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
369.00€ - 529.00€
Specifications
Antigen S100A4
Clone CL0239
Dilution Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000, Knockdown Validated
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Classification Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18602018
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-52891-25ul
25 μL
369.00€
25µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18656546
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-52891
0.1 mL
529.00€
0.10mL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
S100A4 Monoclonal antibody specifically detects S100A4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Spezifikation
Spezifikation
S100A4
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000, Knockdown Validated
Monoclonal
Purified
RUO
Human
18A2, Calvasculin, CAPLS100 calcium binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, fibroblast-specific protein-1,42A, FSP1, leukemia multidrug resistance associated protein, malignant transformation suppression 1, Metastasin, MTS1, murine placental homolog), P9KA, PEL98, Placental calcium-binding protein, Protein Mts1, protein S100-A4, S100 calcium binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, murine placental homolog)
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MACPLEKALDVMVSTFHKYSGKEGDKFKLNKSELKELLTRELPSFLGKRTDEAAFQKLMSNLDSNRDNEVDFQEYCVFLSCIAMMCNEFFEGFPDKQPRKK
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
CL0239
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Unconjugated
Mouse
Cancer
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
6275
IgG2b
Protein A purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt