Learn More
Novus Biologicals™ S100A16 Antibody (S100A16/7411), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-26768-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 30043607
  • 462.00€ / 100µg
Description
S100A16 Monoclonal antibody specifically detects S100A16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
S100A16
Monoclonal
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Aging-associated gene 13 protein, aging-associated protein 13, DT1P1A7, MGC17528, protein S100-A16, Protein S100-F, S100 calcium binding protein A16, S100FS100 calcium-binding protein A16
Recombinant fragment (around aa1-103) of human S100A16 protein (exact sequence is proprietary)
100 μg
Cell Cycle and Replication
140576
Store at 4°C.
IgG2 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
S100A16/7411
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado