Learn More
RTEL1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-68595
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18680758
  • 572.00€ / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
RTEL1 Polyclonal antibody specifically detects RTEL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
RTEL1
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
C20orf41, regulator of telomere elongation helicase 1, regulator of telomere length
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VFTNTAGLQKLADIIQIVFSVDPSEGSPGSPAGLGALQSYKVHIHPDAGHRRTAQRSDAWSTTAARKRGKVLSYWCFSPGHSMHELVRQGVRSLILTSGTLAPVSSFALEMQIPFPVCLENPHIIDKHQIWV
100 μg
Cancer, DNA Repair
51750
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato