Description
RSK3 Polyclonal antibody specifically detects RSK3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | RSK3 |
| Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, HU-2, MAP kinase-activated protein kinase 1c, MAPK-activated protein kinase 1c, MAPKAP kinase 1c, MAPKAPK-1c, MAPKAPK1C, p90-RSK 2, p90RSK2, p90-RSK3, ribosomal protein S6 kinase alpha 2, ribosomal protein S6 kinase alpha-2, ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 2, ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 2, Ribosomal S6 kinase 3,90 kDa ribosomal protein S6 kinase 2, RSK, RSK-3, RSK3pp90RSK3, S6K-alpha, S6K-alpha2, S6K-alpha-2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human RSK3. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?