Learn More
RPP20 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-94597-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18688280
  • 190.00€ / 0.02mL
Description
RPP20 Polyclonal antibody specifically detects RPP20 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RPP20
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
EC 3.1.26.5, hPop5, HSPC004, processing of precursor 5, ribonuclease P/MRP subunit (S. cerevisiae), ribonuclease P/MRP protein subunit POP5, RPP2, RPP20
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human POP5 (NP_057002.2). SIGFAVRYLNAYTGIVLLRCRKEFYQLVWSALPFITYLENKGHRYPCFFNTLHVGGTIRTCQKFLIQYNRRQLLILLQNCTDEGEREAIQKSVTRSCLLEE
0.02 mL
Endocrinology
51367
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis