Learn More
RPA2 Antibody (MA34), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
200.00€
Spécification
Antigen RPA2
Clone MA34
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:10 - 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:100
Applications Western Blot
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
18565604
Afficher les documents
Novus Biologicals
NB100-74526-0.025ml
0.025 mL
200.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
RPA2 Monoclonal specifically detects RPA2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
RPA2
1 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Stem Cell Markers
PBS with 1mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
6118
RPA p34 subunit isolated from HeLa cells.
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
MA34
Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:10 - 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:100
Monoclonal
Purified
RUO
Human
REPA2, Replication factor A protein 2, replication protein A 32 kDa subunit, Replication protein A 34 kDa subunit, replication protein A2 (32kD), replication protein A2, 32kDa, RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, RPA32, RPA34
RPA2
IgM
Protein G purified
RPA 34 (MA34)
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis