Learn More
S Murray™ Round Bottle with Jet Nozzle Cap
Artikelnummer. 15836934
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
60 mL
125 mL
175 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pack of 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) Pakningsstørrelse
15836934 60 mL Pack of 10
15846934 125 mL Pack of 10
15856934 175 mL Pack of 10
15866934 250 mL Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15836934 Leverandør S Murray™ Leverandørnr. P001/01+P516/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.60€
    7.86€ / Pack of 10
    Save 0.74€
    8% Off
Estimated Shipment: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Plain round bottle with polytop dispensing closure
  • Traditional bottles with round shoulders
  • Suitable for sprays, pumps and nozzles, as well as caps
  • Dispensing cap included
Tekniske data
Capacity (Metric) 60 mL
Color Natural
Includes Print/Label Area (57 x 48 mm)
Material LDPE
Closure Color White
Neck Finish 22 mm R6
Closure Included Yes
Height (Metric) 86 mm
Closure Material LDPE
Closure Size Skirt length: 410, Neck Diameter: 22 mm
Diameter (Metric) 38 mm
Closure Type Polytop Dispensing Closure, Medium Ribbed, Visible 2 mm Aperture
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.