Description
- Swing-bucket rotor R15S3
- Includes 4 x 11 polypropylene thick-walled tube
- Aerosol-tight
- For centrifuge CR22N
- Max. capacity: 4 x 12 mL (nominal capacity)
- Max. speed: 28,700 x g (15,000 rpm)
- Made from high-quality aluminum
- K-factor: 1208
- Borehole angle: 90°
Specifications
Specifications
| Material | Aluminum |
| Type | Swinging Bucket Rotor |
| Capacity | 4 x 12 mL |
| Max. RCF | 28,700 x g |
| Max. Speed | 15,000 rpm |
| K Factor | 1,208 |
| For Use With (Equipment) | Centrifuge CR22N |
| Biocontainment | No |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?