Learn More
RNF181 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Specifications
Antigen RNF181
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30230877
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35431-20ul
20 μL
190.00€
20µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30232807
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35431-100ul
100 μL
550.00€
100µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
RNF181 Polyclonal antibody specifically detects RNF181 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
RNF181
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Zinc Finger
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
51255
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
E3 ubiquitin-protein ligase RNF181, EC 6.3.2.-, ring finger protein 181HSPC238
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-153 of human RNF181 (NP_057578.1).,, Sequence:, MASYFDEHDCEPSDPEQETRTNMLLELARSLFNRMDFEDLGLVVDWDHHLPPPAAKTVVENLPRTVIRGSQAELKCPVCLLEFEEEETAIEMPCHHLFHSSCILPWLSKTNSCPLCRYELPTDDDTYEEHRRDKARKQQQQHRLENLHGAMYT
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt