Learn More
RND3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
426.00€ - 624.00€
Specifications
Antigen RND3
Dilution Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18636828
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-49315-25ul
25 μL
426.00€
25µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18656626
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-49315
0.1 mL
624.00€
0.10mL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
RND3 Polyclonal antibody specifically detects RND3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
RND3
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
390
IgG
Immunogen affinity purified
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human
ARHE, Protein MemB, Rho family GTPase 3member E, RHO8, RHOE, Rho-related GTP-binding protein Rho8, rho-related GTP-binding protein RhoE, Rnd3, small GTP binding protein Rho8
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SHVATLACVNKTNKNVKRNKSQRATKRISHMPSRPELSAVATDLRKDKAKSCTVL
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt