Learn More
Novus Biologicals™ MDP1 Protein
Product Code. 18231934 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
0.5 mg
Unit Size:
0.1mg
0.5mg
Product Code. 18231934
Brand: Novus Biologicals™ NBP1509070.1MG
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-176 of Human MDP1 The Recombinant Human MDP1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human MDP1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 0.5mg/mL
For Use With (Application) SDS-PAGE
Formulation Liquid. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl
Molecular Weight (g/mol) 22.7kDa
Purification Method SDS-PAGE
Quantity 0.1 mg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatory Status RUO
Common Name MDP1
Conjugate Unconjugated
Purity or Quality Grade >95%
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt