Learn More
IgG, Whole Molec. PAb, anti-Mouse, Goat, Affin. Purified F(ab')2, MP Biomedicals
Shop All MP Biomedicals ProductsDescription
Abbreviations: AP=Affinity Purification, ChIP=Chromatin IP, CM=Confocal Microscopy, DB=Dot Blot, EIA=ELISA, EM=Electron Microscopy, FC=Flow Cytometry, GS=Gel Supershift, IC=Immunocytochemistry, IF=Immunofluorescence, IH=Immunohistology/Immunohistochemistry, IP=Immunoprecipitation, IPK=IP Kinase Assay, KA=Kinase Assay, NEUT=Neutralization, PIA=Peptide Inhibition Assay, RIA=Radioimmunossay, TCA=T Cell Activation, WB=Western Blotting, Species: Am=Amphibian, Av=Avian, B=Bovine, Ca=Cat ,Ck=Chicken, D=Dog, Dr=Deer, Ds=Drosophila, El=Elk, Fg=Frog, Fs=Fish, Ft=Ferret, G=Goat, Gp=Guinea Pig, H=Horse, Hm=Hamster, Hu=Human, K=Kangaroo, Ms=Mouse, Nhp=Non-Human Primate, O=Ovine, P=Porcine, Rb=Rabbit, Rp=Reptile, Rt=Rat, Ys=Yeast, Xn=Xenopus, (wk)=cross reacts weakly
Specifications
Specifications
| Antigen | IgG, Whole Molecule |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Goat |
| Quantity | 2 mg |
| Primary or Secondary | Primary |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.