Learn More
Rhodium, plasma standard solution, Specpure™ Rh 1000μg/mL
Codice prodotto. 11348637
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11348637 50 mL 50mL
11358637 100 mL 100mL
11415060 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11348637 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035754.AD
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Rhodium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-16-6
Molecular Formula Rh
Molecular Weight (g/mol) 102.91
MDL Number MFCD00011201 MFCD03458392
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC Name rhodium
SMILES [Rh]
Specifica
Odor Characteristic
Physical Form Liquid
Solubility Miscible with water
Type Analytical Standard
Quantity 50 mL
Grade Specpure
Chemical Name or Material Rhodium, Rh 1000μg/mL
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.